Learn More
Alfa Aesar™ 3-Cloro-2-metoxipiridina, 95 %
Marca:  Alfa Aesar™ H27526.03
Detalles adicionales : CAS : 13472-84-9 Peso : 0.00100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441800
  • 140.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío
25-05-2021
13472-84-9
143.57
MSICGKUDCSUMJZ-UHFFFAOYSA-N
13295749
COC1=C(C=CC=N1)Cl
C6H6ClNO
MFCD03095227
3-chloro-2-methoxy-pyridine, pyridine, 3-chloro-2-methoxy, 2-methoxy-3-chloropyridine, pubchem1189, acmc-1c0pw, ksc494g7h, 3-chloranyl-2-methoxy-pyridine
3-cloro-2-metoxipiridina
Especificaciones
3-Chloro-2-methoxypyridine
13472-84-9
MFCD03095227
MSICGKUDCSUMJZ-UHFFFAOYSA-N
3-cloro-2-metoxipiridina
13295749
95%
1g
C6H6ClNO
3-chloro-2-methoxy-pyridine, pyridine, 3-chloro-2-methoxy, 2-methoxy-3-chloropyridine, pubchem1189, acmc-1c0pw, ksc494g7h, 3-chloranyl-2-methoxy-pyridine
COC1=C(C=CC=N1)Cl
143.57
143.57
Videos
SDS Documentos