Learn More
Ácido 3-cloro-2-metoxipiridin-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4812927
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
957060-88-7
C6H7BClNO3
187.39
MFCD06798255
YQNAXOGPSUVHNU-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-ylboronicacid, 2-methoxy-3-chloropyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid, pubchem17058, abbypharma ap-17-5909, 3-chloro-2-methoxypyrdine-4-boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-2-methoxy-4-pyridinyl
44119809
(3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl)boronic acid
COC1=NC=CC(B(O)O)=C1Cl
957060-88-7
C6H7BClNO3
187.39
MFCD06798255
YQNAXOGPSUVHNU-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-ylboronicacid, 2-methoxy-3-chloropyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid, pubchem17058, abbypharma ap-17-5909, 3-chloro-2-methoxypyrdine-4-boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-2-methoxy-4-pyridinyl
44119809
(3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl)boronic acid
COC1=NC=CC(B(O)O)=C1Cl
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid
Punto de fusión 140°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.39
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2