missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Cloro-2-fluoro-5-(trifluorometil)fenol, +97 %

Catalog Number p-7026972
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
261763-12-6
C7H3ClF4O
214.544
MFCD01631514
OKLHLYVTNGBKCI-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenol, acmc-20an7d, phenol,3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl
2773771
3-cloro-2-fluoro-5-(trifluorometil)fenol
C1=C(C=C(C(=C1O)F)Cl)C(F)(F)F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
261763-12-6
C7H3ClF4O
214.544
MFCD01631514
OKLHLYVTNGBKCI-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenol, acmc-20an7d, phenol,3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl
2773771
3-cloro-2-fluoro-5-(trifluorometil)fenol
C1=C(C=C(C(=C1O)F)Cl)C(F)(F)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Índice de refracción 1.466
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.55
Porcentaje de pureza ≥97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'