Learn More
Alfa Aesar™ 3-Cloro-2-fluoro-5-(trifluorometil)fenol, +97 %
Marca:  Alfa Aesar™ B23368.03
Detalles adicionales : CAS : 261763-12-6 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440977
  • 36.57€ / 1 g
Fecha estimada de envío
19-05-2021
261763-12-6
214.544
OKLHLYVTNGBKCI-UHFFFAOYSA-N
2773771
C1=C(C=C(C(=C1O)F)Cl)C(F)(F)F
C7H3ClF4O
MFCD01631514
3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenol, acmc-20an7d, phenol,3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl
3-cloro-2-fluoro-5-(trifluorometil)fenol
Especificaciones
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
1g
C7H3ClF4O
UN3265
OKLHLYVTNGBKCI-UHFFFAOYSA-N
3-cloro-2-fluoro-5-(trifluorometil)fenol
2773771
≥97%
1.466
261763-12-6
MFCD01631514
3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenol, acmc-20an7d, phenol,3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl
C1=C(C=C(C(=C1O)F)Cl)C(F)(F)F
214.544
214.55
Videos
SDS Documentos