Learn More
Alfa Aesar™ 3-Chloro-2-cyanobenzeneboronic acid, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61389.03
Detalles adicionales : CAS : 1217500-67-8 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457918
  • 401.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1217500-67-8
181.382
3-chloro-2-cyanophenyl boronic acid, acmc-209afi, 3-chloro-2-cyanophenyl boronicacid, boronicacid,b-3-chloro-2-cyanophenyl
(3-chloro-2-cyanophenyl)boronic acid
C7H5BClNO2
NVFNOKJQOOUGTR-UHFFFAOYSA-N
53216293
B(C1=C(C(=CC=C1)Cl)C#N)(O)O
Especificaciones
3-Chloro-2-cyanobenzeneboronic acid
1217500-67-8
3-chloro-2-cyanophenyl boronic acid, acmc-209afi, 3-chloro-2-cyanophenyl boronicacid, boronicacid,b-3-chloro-2-cyanophenyl
B(C1=C(C(=CC=C1)Cl)C#N)(O)O
181.382
214.94
95%
1g
C7H5BClNO2
NVFNOKJQOOUGTR-UHFFFAOYSA-N
(3-chloro-2-cyanophenyl)boronic acid
53216293
Solid
Videos
SDS Documentos