Learn More
3-Cloro-2,4-pentanodiona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-90554
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
1694-29-7
C5H7ClO2
134.56
MFCD00009651
VLRGXXKFHVJQOL-UHFFFAOYSA-N
74328
3-cloropentano-2,4-diona
CC(=O)C(C(=O)C)Cl
1694-29-7
C5H7ClO2
134.56
MFCD00009651
VLRGXXKFHVJQOL-UHFFFAOYSA-N
74328
3-cloropentano-2,4-diona
CC(=O)C(C(=O)C)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2, 4-pentanedione
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -15°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.1790g/mL
Punto de ebullición 49°C to 52°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH(Cl)COCH3
Índice de refracción 1.4825 to 1.4845
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 785
Gravedad específica 1.179
Sinónimo 3-chloro-2,4-pentanedione, 3-chloroacetylacetone, 2,4-pentanedione, 3-chloro, 1-acetyl-1-chloroacetone, 3-chloro 2,4-pentanedione, 3-chloro.2,4-pentanedione, 3-chloro-pentane-2,4-dione, 2,4-pentanedione,3-chloro, 3-chloro-2,4-pentanedione, produced by wacker chemie ag, burghausen, germany gc
Información de solubilidad Solubility in water: 7.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-2,4-pentanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.