Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 3-cloro-2,4-difluorobenzoico, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ B24127.03
Detalles adicionales : CAS : 154257-75-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441137
  • 27.12€ / 1 g
En stock, listo para ser enviado: 2
154257-75-7
192.546
YGYZTZAEZMCPSC-UHFFFAOYSA-N
2773532
C1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)F)Cl)F
C7H3ClF2O2
MFCD01631387
3-chloro-2,4-difluoro-benzoic acid, 2,4-difluoro-3-chlorobenzoic acid, 3-chloro-2,4-difluorobenzoicacid, benzoic acid, 3-chloro-2,4-difluoro, pubchem2217, acmc-1byme, intermediates-zcf02173, ksc181k3p
ácido 3-cloro-2,4-difluorobenzoico
Especificaciones
3-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid
1g
C7H3ClF2O2
7290655
YGYZTZAEZMCPSC-UHFFFAOYSA-N
ácido 3-cloro-2,4-difluorobenzoico
2773532
97%
174°C to 177°C
154257-75-7
MFCD01631387
3-chloro-2,4-difluoro-benzoic acid, 2,4-difluoro-3-chlorobenzoic acid, 3-chloro-2,4-difluorobenzoicacid, benzoic acid, 3-chloro-2,4-difluoro, pubchem2217, acmc-1byme, intermediates-zcf02173, ksc181k3p
C1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)F)Cl)F
192.546
192.55
Videos
SDS Documentos