Learn More
3-cloro-1,2-bencisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-chloro-1, 2-benzisoxazole |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 3-chloro-1,2-benzisoxazole, 3-chlorobenzo d isoxazole, 1,2-benzisoxazole,3-chloro, 3-chloro-1,2-benzoisoxazole, 3-chloro-1,2-benzisooxazole, 3-chloranyl-1,2-benzoxazole, 3-chlorobenzisoxazole, pubchem8716, zlchem 1012, 1,2-benzisoxazole, 3-chloro |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.57 |
Porcentaje de pureza | 97% |