Learn More
3-Cloro-1,2-bencisotiazol, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
3-Chloro-1,2-benzisothiazole is used as an intermediate of Ziprasidone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-cloro-1,2-bencisotiazol se utiliza como intermedio de Ziprasidona.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
El 3-cloro-1,2-bencisotiazol se utiliza como intermedio de Ziprasidona.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-1,2-benzisothiazole |
Punto de fusión | 37°C to 44°C |
Punto de ebullición | 80°C to 86°C (0.75 mmHg) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 119370 |
Información de solubilidad | Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.63 |
Porcentaje de pureza | 99% |