missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éster de pinacol del ácido 3-carbamoil-2-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7054255
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
3-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.09
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'