Learn More
3-Butin-2-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044260
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
This item is not returnable. View return policy
1423-60-5
C4H4O
68.08
MFCD00008775
XRGPFNGLRSIPSA-UHFFFAOYSA-N
3-butyn-2-one, 1-butyn-3-one, methyl ethynyl ketone, acetylacetylene, butyn-2-one, acetylethyne, 1-butyne-3-one, 3-butyne-2-one, ethynyl methyl ketone, ch3coc#ch
15018
CHEBI:48060
but-3-in-2-ona
CC(=O)C#C
This item is not returnable. View return policy
1423-60-5
C4H4O
68.08
MFCD00008775
XRGPFNGLRSIPSA-UHFFFAOYSA-N
3-butyn-2-one, 1-butyn-3-one, methyl ethynyl ketone, acetylacetylene, butyn-2-one, acetylethyne, 1-butyne-3-one, 3-butyne-2-one, ethynyl methyl ketone, ch3coc#ch
15018
CHEBI:48060
but-3-in-2-ona
CC(=O)C#C
3-Butyn-2-one was used in the synthesis of clerodane diterpenoid (±)-sacacarin. It was used as substrate in stereoselective, conjugate arylation mediated by gallium(III) chloride leading to (E)-α,β-unsaturated ketones. 3-Butyn-2-one undergoes asymmetric double-Michael reaction with ortho-tosylamidophenyl malonate catalyzed by chiral aminophosphines to yield indolines2. It undergoes double Michael reaction with nitrogen-containing tethered diacid to give pipecolic acid derivatives. 3-Butyn-2-one, is used as a reactant with Dimethyl­ acetone-1,3-dicarboxyl­ate, under mild conditions to give a benzenoid product via a Michael addition - aldol cyclization process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-butin-2-ona se utilizó una en la síntesis de diterpenoide clerodano (+/-)-sacarina. Se usó como sustrato en la arilación conjugada estereoselectiva mediada por cloruro de galio(III) que conduce a (E)-α,β-cetonas insaturadas. La 3-butin-2-ona se somete a una doble reacción asimétrica de Michael con malonato de ortotosilamidofenilo catalizado con aminofosfinas quirales para producir indolinas2. Pasa por una doble reacción de Michael con diácido unido que contiene nitrógeno para proporcionar derivados de ácido pipecólico. La 3-butin-2-ona se utiliza como reactivo con dimetil­acetona-1,3-dicarboxilato en condiciones moderadas para proporcionar un producto bencenoide mediante un proceso de ciclización de adición de aldol de Michael.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Estable bajo temperaturas y presiones normales. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Butyn-2-one
Densidad 0.87
Punto de ebullición 84°C to 86°C
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Índice de refracción 1.406
Cantidad 1 g
Número UN UN1992
Beilstein 605353
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08
Porcentaje de pureza 98%