Learn More
3-Bromotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027991
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6320-01-0
C6H5BrS
189.07
MFCD00009603
HNGQQUDFJDROPY-UHFFFAOYSA-N
3-bromothiophenol, m-bromobenzenethiol, m-bromothiophenol, 3-bromo thiophenol, 3-bromobenzene-1-thiol, benzenethiol, 3-bromo, 3-bromophenyl mercaptan, 3-bromo-benzenethiol, pubchem6805, #
80597
3-Bromobencenotiol
SC1=CC=CC(Br)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6320-01-0
C6H5BrS
189.07
MFCD00009603
HNGQQUDFJDROPY-UHFFFAOYSA-N
3-bromothiophenol, m-bromobenzenethiol, m-bromothiophenol, 3-bromo thiophenol, 3-bromobenzene-1-thiol, benzenethiol, 3-bromo, 3-bromophenyl mercaptan, 3-bromo-benzenethiol, pubchem6805, #
80597
3-Bromobencenotiol
SC1=CC=CC(Br)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromothiophenol
Densidad 1.599
Punto de ebullición 119°C to 121°C (21 mmHg)
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.6324
Cantidad 1 g
Beilstein 1926242
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.08
Porcentaje de pureza 97%