Learn More
3-Bromoestireno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228471
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
2039-86-3
C8H7Br
183.05
KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
3-bromostyrene, 1-bromo-3-vinylbenzene, m-bromostyrene, benzene, 1-bromo-3-ethenyl, 1-bromo-3-vinyl-benzene, unii-6xe3sf241y, 3-bromo-styrene, pubchem23859, acmc-1cmdc, 1-bromo-3-vinylbenzene #
74870
1-bromo-3-etenilbenceno
C=CC1=CC(=CC=C1)Br
2039-86-3
C8H7Br
183.05
KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
3-bromostyrene, 1-bromo-3-vinylbenzene, m-bromostyrene, benzene, 1-bromo-3-ethenyl, 1-bromo-3-vinyl-benzene, unii-6xe3sf241y, 3-bromo-styrene, pubchem23859, acmc-1cmdc, 1-bromo-3-vinylbenzene #
74870
1-bromo-3-etenilbenceno
C=CC1=CC(=CC=C1)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromostyrene
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4060g/mL
Punto de ebullición 74.0°C to 75.0°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHC6H4Br
Índice de refracción 1.5890 to 1.5910
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.406
Estabilizante 0.05% 3, 5-di-tert.-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido