Learn More
3-Bromoquinoline, 98%, Acros Organics™
61.60€ - 214.10€
CAS 5332-24-1
Fórmula molecular C9H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 208.06
InChI Key ZGIKWINFUGEQEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 3-bromo, 3-bromoquinliine, 3-bromo-quinoline, 3-bromo quinoline, 3-bromoquinolin, pubchem5814, 3-bromoquinoline, acmc-1ax3i
PubChem CID 21413
IUPAC Name 3-bromoquinoline
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)Br
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10275720 SDS Ver documentos Acros Organics
154270250
25g Glass bottle 61.60€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2020
Añadir a la cesta
10796561 SDS Ver documentos Acros Organics
154271000
100g Glass bottle 214.10€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
5332-24-1
208.06
quinoline, 3-bromo, 3-bromoquinliine, 3-bromo-quinoline, 3-bromo quinoline, 3-bromoquinolin, pubchem5814, 3-bromoquinoline, acmc-1ax3i
3-bromoquinoline
C9H6BrN
ZGIKWINFUGEQEO-UHFFFAOYSA-N
21413
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)Br
Especificaciones
3-Bromoquinoline
>112°C
Glass bottle
1.53
Colorless to Yellow
25g
97.5
97.5% min. (GC)
20, 363
ZGIKWINFUGEQEO-UHFFFAOYSA-N
3-bromoquinoline
21413
Liquid
1.5300g/mL
Authentic
1.6630 to 1.6650
274.0°C to 276.0°C
13.0°C to 15.0°C
5332-24-1
100.0
C9H6BrN
quinoline, 3-bromo, 3-bromoquinliine, 3-bromo-quinoline, 3-bromo quinoline, 3-bromoquinolin, pubchem5814, 3-bromoquinoline, acmc-1ax3i
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)Br
208.06
208.06
98%
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-Bromoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.