Learn More
R&D Systems™ 3-Bromopyruvate
Product Code. 18758036
Change view
Click to view available options
100 mg
Product Code.
18758036 100 mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18758036 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 7512/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    102.90€ / 100 miligramos
    Ahorro 10.10€
    8% Descuento
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Tocris product, part of R&D Systems. MCT1 inhibitor; also inhibits hexokinase II
3-Bromopyruvate is a monocarboxylate transporter (MCT1) inhibitor (IC50 = 14.7 μM, 24.2 μM and 28.6 μM in SiHa, UM-UC-3, and HCT-116 human cancer cell lines, respectively). 3-Bromopyruvate shows antitumor activity in vitro and in vivo. 3-Bromopyruvate is also an inhibitor of hexokinase II, and decreases apoptosis in dopaminergic neurons in Parkinson's disease models in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 3-Bromo-2-oxopropanoic acid
CAS 1113-59-3
Quantity 100 mg
Product Line Tocris
Target Monocarboxylate Transporter Inhibitors
Molecular Formula C3H3BrO3
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.