Learn More
3-Bromopirazol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15512393
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Nombre del producto químico o material 3-Bromopyrazole
CAS 14521-80-3
Punto de fusión 60.0°C to 65.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H3BrN2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-bromo-1h-pyrazole, 3-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 3-bromo, 3-bromo-pyrazole, bromopyrazole, 5-bromopyrazole, 3-bromo-2h-pyrazole, zlchem 53, pubchem22992
Clave InChI XHZWFUVEKDDQPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(NN=C1)Br
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-pirazol
Peso molecular (g/mol) 146.97
PubChem CID 1201443
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.97
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromopyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.