Learn More
3-Cloruro de bromopropionil, 95 %, téc. Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-76705
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
15486-96-1
C3H4BrClO
171.42
MFCD00000746
IHBVNSPHKMCPST-UHFFFAOYSA-N
3-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-bromo, 3-bromopropionylchloride, sgqdjlpqbrmuh@, 3-bromoproionylchloride, 3-bromopropanyl chloride, 3-bromo propionylchloride, 3-bromopropionic chloride, 3-bromopropionoyl chloride, acmc-1bwl2
84944
cloruro de 3-bromopropanoil
ClC(=O)CCBr
15486-96-1
C3H4BrClO
171.42
MFCD00000746
IHBVNSPHKMCPST-UHFFFAOYSA-N
3-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-bromo, 3-bromopropionylchloride, sgqdjlpqbrmuh@, 3-bromoproionylchloride, 3-bromopropanyl chloride, 3-bromo propionylchloride, 3-bromopropionic chloride, 3-bromopropionoyl chloride, acmc-1bwl2
84944
cloruro de 3-bromopropanoil
ClC(=O)CCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromopropionyl chloride
Nombre de nota tech., 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.7000g/mL
Punto de ebullición 55°C to 57°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CH2COCl
Índice de refracción 1.4920 to 1.497
Cantidad 25 g
Beilstein 02, II, 231
Gravedad específica 1.7
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.42
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromopropionyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.