Learn More
Ácido 3-bromopropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10657694
118.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
590-92-1
C3H5BrO2
152.98
MFCD00002763
DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r
11553
ácido 3-bromopropanoico
OC(=O)CCBr
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
590-92-1
C3H5BrO2
152.98
MFCD00002763
DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r
11553
ácido 3-bromopropanoico
OC(=O)CCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromopropionic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57°C to 63°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 140°C to 142°C (45.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal BrCH2CH2CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 02, 256
Índice Merck 15, 1444
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chcl3 and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina