Learn More
Alcohol 3-bromofenetílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10427972
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
28229-69-8
C8H9BrO
201.06
MFCD00191857
PTTFLKHCSZSFOL-UHFFFAOYSA-N
3-bromophenethyl alcohol, 2-3-bromophenyl ethanol, 2-3-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 3-bromo, 3-bromophenethylalcohol, 3-bromobenzeneethanol, 3-2-hydroxyethyl bromobenzene, 2-3-bromophenyl ethyl alcohol, pubchem14821, 3-bromo-phenethyl-alcohol
2734090
2-(3-bromofenil)etanol
OCCC1=CC=CC(Br)=C1
28229-69-8
C8H9BrO
201.06
MFCD00191857
PTTFLKHCSZSFOL-UHFFFAOYSA-N
3-bromophenethyl alcohol, 2-3-bromophenyl ethanol, 2-3-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 3-bromo, 3-bromophenethylalcohol, 3-bromobenzeneethanol, 3-2-hydroxyethyl bromobenzene, 2-3-bromophenyl ethyl alcohol, pubchem14821, 3-bromo-phenethyl-alcohol
2734090
2-(3-bromofenil)etanol
OCCC1=CC=CC(Br)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenethyl alcohol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.4780g/mL
Punto de ebullición 107°C to 110°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5730 to 1.575
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.478
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromophenethylalcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.