Learn More
Alfa Aesar™ 3-(Bromomethyl)thiophene, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61497.03
Detalles adicionales : CAS : 34846-44-1 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498048
  • 95.40€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
34846-44-1
177.059
KBWHYRUAHXHHFO-UHFFFAOYSA-N
520703
C1=CSC=C1CBr
C5H5BrS
MFCD03840497
3-bromomethyl thiophene, 3-bromomethyl-thiophene, 3-thenyl bromide, thiophene, 3-bromomethyl, 3-thienylmethyl bromide, thien-3-ylmethyl bromide, zlchem 651, 3-brommethyl-thiophen, pubchem5295, 3 bromomethyl thiophene
3-(bromomethyl)thiophene
Especificaciones
3-(Bromomethyl)thiophene
1.603
76°C (1mmHg)
1g
C5H5BrS
106459
KBWHYRUAHXHHFO-UHFFFAOYSA-N
3-(bromomethyl)thiophene
520703
Liquid
1.616 g/mL
Moisture sensitive
Brown
34846-44-1
MFCD03840497
3-bromomethyl thiophene, 3-bromomethyl-thiophene, 3-thenyl bromide, thiophene, 3-bromomethyl, 3-thienylmethyl bromide, thien-3-ylmethyl bromide, zlchem 651, 3-brommethyl-thiophen, pubchem5295, 3 bromomethyl thiophene
C1=CSC=C1CBr
177.059
177.06
97%
Videos
SDS Documentos