Learn More
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 397140050
Detalles adicionales : CAS : 4916-55-6 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2923 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10420744
  • 121.10€ / 5 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
4916-55-6
252.937
FNHPUOJKUXFUKN-UHFFFAOYSA-N
12707037
C1=CC(=CN=C1)CBr.Br
C6H7Br2N
MFCD01321314
3-bromomethyl pyridine hydrobromide, 3-picolyl bromide hydrobromide, 3-bromomethylpyridine hydrobromide, 3-bromomethyl-pyridine hydrobromide, pyridine, 3-bromomethyl-, hydrobromide, pubchem17664, acmc-209kf1, 3-brommethyl pyridine-hbr, 3-bromomethyl pyridine, bromide, 3-bromomethyl pyridinehydrobromide
3-(bromomethyl)pyridine;hydrobromide
Especificación
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
150.0°C to 155.0°C
4916-55-6
C6H7Br2N
3-bromomethyl pyridine hydrobromide, 3-picolyl bromide hydrobromide, 3-bromomethylpyridine hydrobromide, 3-bromomethyl-pyridine hydrobromide, pyridine, 3-bromomethyl-, hydrobromide, pubchem17664, acmc-209kf1, 3-brommethyl pyridine-hbr, 3-bromomethyl pyridine, bromide, 3-bromomethyl pyridinehydrobromide
C1=CC(=CN=C1)CBr.Br
252.937
252.93
Glass bottle
5g
97%
MFCD01321314
FNHPUOJKUXFUKN-UHFFFAOYSA-N
3-(bromomethyl)pyridine;hydrobromide
12707037
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentación