Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromomethyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62851.03
Detalles adicionales : CAS : 1256360-37-8 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457916
  • 597.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1256360-37-8
314.989
CWASIKJVXVGLKA-UHFFFAOYSA-N
53217261
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)CBr)F
C13H17BBrFO2
MFCD17214291
2-3-bromomethyl-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromomethyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-bromomethyl-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromomethyl-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-[3-(bromomethyl)-2-fluorophenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Especificaciones
3-Bromomethyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
1256360-37-8
MFCD17214291
CWASIKJVXVGLKA-UHFFFAOYSA-N
2-[3-(bromomethyl)-2-fluorophenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
53217261
Solid
1g
C13H17BBrFO2
2-3-bromomethyl-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromomethyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-bromomethyl-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromomethyl-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)CBr)F
314.989
314.99
96%
Videos
SDS Documentos