Learn More
3-Bromofurano, 97 %, estab. con 0,5 % de carbonato de calcio, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027075
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
22037-28-1
C4H3BrO
146.97
MFCD00005347
LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
furan, 3-bromo, .beta.-bromofuran, beta-bromofuran, 3-furyl bromide, 3-bromo furan, 3-bromo-furan, zlchem 308, pubchem8830, 3-bromofuran, acmc-209fqz
89164
3-bromofuran
BrC1=COC=C1
22037-28-1
C4H3BrO
146.97
MFCD00005347
LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
furan, 3-bromo, .beta.-bromofuran, beta-bromofuran, 3-furyl bromide, 3-bromo furan, 3-bromo-furan, zlchem 308, pubchem8830, 3-bromofuran, acmc-209fqz
89164
3-bromofuran
BrC1=COC=C1
3-Bromofuran was a synthesis reagent used in the preparation of 2-substituted 3-furfurals. It was also used in the synthesis of 5,6-dehydronorcantharidins. It is one of the volatile metabolites discussed in studies for detecting and discriminating diseases of onion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromofurano se utilizaba como reactivo de síntesis en la preparación de 3-furfurales 2-sustituidos. También se usaba en la síntesis de 5,6-deshidronorcantaridinas. Es uno de los metabolitos volátiles analizados en los estudios centrados en la detección y discriminación de las enfermedades de la cebolla.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos del calor y de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromofuran
Nombre de nota stabilized with 0.5% calcium carbonate
Densidad 1.635
Punto de ebullición 102°C to 104°C
Temperatura de inflamación 3°C (37°F)
Índice de refracción 1.496
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 105337
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethyl acetate. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.98
Porcentaje de pureza 97%