Learn More
3-Bromociclohexno, 95 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 335120500
Detalles adicionales : CAS : 1521-51-3 Peso : 0.11900kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10029540
  • 145.00€ / 50 ml
Fecha estimada de envío
03-05-2021
1521-51-3
161.04
AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N
137057
C1CC=CC(C1)Br
C6H9Br
MFCD00013775
3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene
3-bromociclohexeno
Especificaciones
3-Bromocyclohexene
54°C
Frasco de vidrio
1.38
Blanco
1521-51-3
100.0
C6H9Br
3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene
C1CC=CC(C1)Br
161.04
161.04
95%
1.3800g/mL
Authentic
1.5280 to 1.5320
64.0°C to 65.0°C (15.0mmHg)
50mL
94.0
94% min. (GC)
MFCD00013775
AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N
3-bromociclohexeno
137057
Sólido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-Bromocyclohexene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentos