Learn More
Alfa Aesar™ Clorhidrato de 3-bromobencilamina, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A16132.22
Detalles adicionales : CAS : 39959-54-1 Peso : 0.10000kg
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443177
  • 386.00€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 2
39959-54-1
222.51
UGEQUCUBWNAUJS-UHFFFAOYSA-N
2724980
C1=CC(=CC(=C1)Br)CN.Cl
C7H9BrClN
MFCD00012856
3-bromobenzylamine hydrochloride, 3-bromophenyl methanamine hydrochloride, 3-bromobenzylamine hcl, 3-bromobenzylaminehydrochloride, m-bromobenzylamine hydrochloride, 3-bromophenyl methylamine hydrochloride, 1-3-bromophenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine, 3-bromo-, hydrochloride, pubchem3750, 3-bromobenzyl amine hcl
(3-bromofenil)metanamina; clorhidrato
Especificaciones
3-Bromobenzylamine hydrochloride
218°C to 221°C
39959-54-1
MFCD00012856
3-bromobenzylamine hydrochloride, 3-bromophenyl methanamine hydrochloride, 3-bromobenzylamine hcl, 3-bromobenzylaminehydrochloride, m-bromobenzylamine hydrochloride, 3-bromophenyl methylamine hydrochloride, 1-3-bromophenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine, 3-bromo-, hydrochloride, pubchem3750, 3-bromobenzyl amine hcl
C1=CC(=CC(=C1)Br)CN.Cl
222.51
222.52
Hygroscopic
100g
C7H9BrClN
3913185
UGEQUCUBWNAUJS-UHFFFAOYSA-N
(3-bromofenil)metanamina; clorhidrato
2724980
98%
Videos
SDS Documentos