Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromobenzyl alcohol, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ A10929.06
Detalles adicionales : CAS : 15852-73-0 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11494323
  • 39.80€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
15852-73-0
187.036
FSWNRRSWFBXQCL-UHFFFAOYSA-N
85141
C1=CC(=CC(=C1)Br)CO
C7H7BrO
MFCD00004629
3-bromobenzyl alcohol, 3-bromophenyl methanol, m-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-bromo, 3-bromobenzylalcohol, 3-bromophenyl methan-1-ol, 3-bromo-benzenemethanol, m-bromobenzylalcohol, 3-bromo benzylalcohol, pubchem3747
(3-bromophenyl)methanol
Especificaciones
3-Bromobenzyl alcohol
165°C (16mmHg)
15852-73-0
MFCD00004629
3-bromobenzyl alcohol, 3-bromophenyl methanol, m-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-bromo, 3-bromobenzylalcohol, 3-bromophenyl methan-1-ol, 3-bromo-benzenemethanol, m-bromobenzylalcohol, 3-bromo benzylalcohol, pubchem3747
C1=CC(=CC(=C1)Br)CO
187.036
187.04
>110°C (230°F)
5g
C7H7BrO
2242512
FSWNRRSWFBXQCL-UHFFFAOYSA-N
(3-bromophenyl)methanol
85141
99%