Learn More
Cloruro de 3-bromobenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089612
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
1711-09-7
C7H4BrClO
219.46
MFCD00000669
PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
m-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzoylchloride, benzoyl chloride, m-bromo, 3-bromobenzoic acid chloride, attercop-chm at106527, 3-brom-benzoylchlorid, 3-bromo-benzoylchlorid, 3-bromobenzoic chloride, pubchem13574
74377
cloruro de 3-bromobenzoilo
C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)Cl
1711-09-7
C7H4BrClO
219.46
MFCD00000669
PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
m-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzoylchloride, benzoyl chloride, m-bromo, 3-bromobenzoic acid chloride, attercop-chm at106527, 3-brom-benzoylchlorid, 3-bromo-benzoylchlorid, 3-bromobenzoic chloride, pubchem13574
74377
cloruro de 3-bromobenzoilo
C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzoyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.6660g/mL
Punto de ebullición 247°C to 251°C
Temperatura de inflamación 107°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4COCl
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.666
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.46
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.