Learn More
3-Bromobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10414955
201.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6952-59-6
C7H4BrN
182.02
MFCD00001796
STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N
m-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo, benzonitrile, m-bromo, 3-cyanobromobenzene, 1-bromo-3-cyanobenzene, 3-bromobenzenecarbonitrile, 3-bromo benzonitrile, 3-bromobenzonitride, m-brombenzonitril, 3-brombenzonitrile
23381
3-bromobenzonitrilo
BrC1=CC=CC(=C1)C#N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6952-59-6
C7H4BrN
182.02
MFCD00001796
STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N
m-bromobenzonitrile, benzonitrile, 3-bromo, benzonitrile, m-bromo, 3-cyanobromobenzene, 1-bromo-3-cyanobenzene, 3-bromobenzenecarbonitrile, 3-bromo benzonitrile, 3-bromobenzonitride, m-brombenzonitril, 3-brombenzonitrile
23381
3-bromobenzonitrilo
BrC1=CC=CC(=C1)C#N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzonitrile
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37°C to 41°C
Color De gris o blanco a amarillo
Punto de ebullición 225°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CN
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 350
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.02
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa cristalina, cristales o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.