missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hidrazida 3-bromobenzoica, 97 %, ACROS Organics™

Catalog Number 11935661
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzoic hydrazide
CAS 39115-96-3
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 156.0°C to 159.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7BrN2O
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-bromobenzhydrazide, m-bromobenzohydrazide, 3-bromobenzoic hydrazide, benzoic acid, 3-bromo-, hydrazide, 3-bromobenzoic acid hydrazide, 3-bromobenzoylhydrazine, benzoylhydrazine, m-bromo, 3-bromo-benzoic acid hydrazide, 3-bromobenzenecarbohydrazide, 3-bromanylbenzohydrazide
Clave InChI BNAQRAZIPAHWAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)NN
Nombre IUPAC 3-bromobenzohidrazida
Peso molecular (g/mol) 215.06
PubChem CID 520941
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromobenzoic hydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'