Learn More
Ácido 3-bromobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756978
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
585-76-2
C7H5BrO2
201.02
MFCD00002487
VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
m-bromobenzoic acid, 3-brombenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo, 3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, m-bromo, unii-7dct3a73lx, 7dct3a73lx, 3-bromo benzene acid, 3-bromobenzoicacid, 4-fluorobenzoicacid
11456
ácido 3-bromobenzoico
C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)O
585-76-2
C7H5BrO2
201.02
MFCD00002487
VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
m-bromobenzoic acid, 3-brombenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo, 3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, m-bromo, unii-7dct3a73lx, 7dct3a73lx, 3-bromo benzene acid, 3-bromobenzoicacid, 4-fluorobenzoicacid
11456
ácido 3-bromobenzoico
C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 154°C to 158°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 349
Información de solubilidad Solubility in water: 0.54g/L (32°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.