Learn More
3-Bromobenzhidrazida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
3-Bromobenzhydrazide is used to produce 5-(3-bromo-phenyl)-3H-[1,3,4]oxadiazole-2-thione. This reaction will need reagent potassium hydroxide and solvent ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-bromobenzhidrazida se usa para producir 5-(3-bromofenil)-3H-[1,3,4]oxadiazol-2-tiona. Esta reacción requerirá hidróxido de potasio reactivo y etanol disolvente.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (3,7 g/l) (25 °C)
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
La 3-bromobenzhidrazida se usa para producir 5-(3-bromofenil)-3H-[1,3,4]oxadiazol-2-tiona. Esta reacción requerirá hidróxido de potasio reactivo y etanol disolvente.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (3,7 g/l) (25 °C)
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Bromobenzhydrazide |
Punto de fusión | 154°C to 157°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1945814 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water (3.7g/L) (25°C) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.05 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |