Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromobenzaldoxima, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ B25181.06
Detalles adicionales : CAS : 51873-95-1 Peso : 0.00500kg
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440638
  • 55.86€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 2
51873-95-1
200.035
DBGBMIPNNIZQNN-WEVVVXLNSA-N
5375574
C1=CC(=CC(=C1)Br)C=NO
C7H6BrNO
MFCD00143098
3-bromobenzaldoxime, 3-bromobenzaldehyde oxime, e-3-bromobenzaldehyde oxime, pubchem3732, e-n-3-bromophenyl methylidene hydroxylamine, z-3-bromobenzaldehyde oxime, benzaldehyde, 3-bromo-, oxime, z-n-3-bromophenyl methylidene hydroxylamine, ne-n-3-bromophenyl methylidene hydroxylamine
(NE)-N-[(3-bromofenil)metilideno]hidroxilamina
Especificaciones
3-Bromobenzaldoxime
5g
C7H6BrNO
2040559
DBGBMIPNNIZQNN-WEVVVXLNSA-N
(NE)-N-[(3-bromofenil)metilideno]hidroxilamina
5375574
97%
70°C to 74°C
51873-95-1
MFCD00143098
3-bromobenzaldoxime, 3-bromobenzaldehyde oxime, e-3-bromobenzaldehyde oxime, pubchem3732, e-n-3-bromophenyl methylidene hydroxylamine, z-3-bromobenzaldehyde oxime, benzaldehyde, 3-bromo-, oxime, z-n-3-bromophenyl methylidene hydroxylamine, ne-n-3-bromophenyl methylidene hydroxylamine
C1=CC(=CC(=C1)Br)C=NO
200.035
200.03
Videos
SDS Documentos