Learn More
3-Bromobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081796
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
3132-99-8
C7H5BrO
185.02
MFCD00003345
SUISZCALMBHJQX-UHFFFAOYSA-N
m-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo, benzaldehyde, m-bromo, 3-bromobenzeldehyde, unii-w0ard2zj82, 3-bromo benzaldehyde, 3-bromo-benzaldehyde, w0ard2zj82, benzaldehyde, m-bromo-6ci,7ci,8ci, 3-bromobenzaidehyde
76583
3-bromobenzaldehído
C1=CC(=CC(=C1)Br)C=O
3132-99-8
C7H5BrO
185.02
MFCD00003345
SUISZCALMBHJQX-UHFFFAOYSA-N
m-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo, benzaldehyde, m-bromo, 3-bromobenzeldehyde, unii-w0ard2zj82, 3-bromo benzaldehyde, 3-bromo-benzaldehyde, w0ard2zj82, benzaldehyde, m-bromo-6ci,7ci,8ci, 3-bromobenzaidehyde
76583
3-bromobenzaldehído
C1=CC(=CC(=C1)Br)C=O
A substituted benzaldehyde used in the synthesis of more complex pharmaceutical compounds. It is also employed as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un benzaldehído sustituido utilizado en la síntesis de compuestos farmacéuticos más complejantes. También se emplea como ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener alejado de agentes oxidantes y aire. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzaldehyde
Punto de fusión 18°C to 21°C
Densidad 1.58
Punto de ebullición 234°C to 236°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.594
Cantidad 25 g
Beilstein 1634534
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.03
Porcentaje de pureza 97%