Learn More
3-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 455521000
Detalles adicionales : CAS : 17694-68-7 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15585156
  • 202.30€ / 100 g
Fecha estimada de envío
09-11-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
17694-68-7
280.94
2-bromo-1-pyridin-3-yl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 3-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-3-pyridinyl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridinium bromide, 3-bromoacetyl pyridine hbr, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone hydrobromide, 3-bromoacetylpyridine hydrobromide
2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone;hydrobromide
C7H6BrNO·HBr
WDTSYONULAZKIE-UHFFFAOYSA-N
2776234
C1=CC(=CN=C1)C(=O)CBr.Br
Especificaciones
3-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
0.5% max.
100g
97.5% min. (Argentometry)
2-bromo-1-pyridin-3-yl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 3-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-3-pyridinyl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridinium bromide, 3-bromoacetyl pyridine hbr, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone hydrobromide, 3-bromoacetylpyridine hydrobromide
C1=CC(=CN=C1)C(=O)CBr.Br
280.94
280.94
Authentic
192.0°C to 196.0°C
17694-68-7
C7H6BrNO·HBr
WDTSYONULAZKIE-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone;hydrobromide
2776234
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-(Bromoacetyl)pyridine, hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.