missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-Bromo-N-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%

81.50€ - 245.00€

Identificadores de productos químicos

Número MDL MFCD27665321
Sinónimo 3-Bromo-N-(p-tolyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15449236 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64890.MD
250mg 81.50€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
 
15439236 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64890.03
1g 245.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD27665321
3-Bromo-N-(p-tolyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide

Especificaciones

250mg
MFCD27665321
394.21
97%
3-Bromo-N-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
3-Bromo-N-(p-tolyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Solid