Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-N-(4-fluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64868.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499206
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD27665320
Especificaciones
3-Bromo-N-(4-fluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD27665320
Solid
5g
398.17
97%
Videos
SDS Documentos