Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-N-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64048.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448666
  • 154.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD27665247
Especificación
3-Bromo-N-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD27665247
Solid
1g
414.62
97%