Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-N-(4-bromo-2-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64201.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448766
  • 772.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD27665261
Especificación
3-Bromo-N-(4-bromo-2-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD27665261
Solid
5g
493.52
97%