Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-N-(3-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64799.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449156
  • 175.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD27665314
Especificación
3-Bromo-N-(3-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD27665314
Solid
1g
414.62
97%