Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-N-(3-chloro-4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64719.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449106
  • 216.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD27665307
Especificaciones
3-Bromo-N-(3-chloro-4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD27665307
Solid
1g
428.65
97%