Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-N-(3-bromophenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64896.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489236
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD27665322
Especificaciones
3-Bromo-N-(3-bromophenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD27665322
Solid
1g
459.08
97%
Videos
SDS Documentos