Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-N-(3,5-dimethoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64263.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498806
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD27665268
Especificaciones
3-Bromo-N-(3,5-dimethoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD27665268
Solid
1g
440.23
97%
Videos
SDS Documentos