Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-N-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64184.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448756
  • 863.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD27665260
Especificaciones
3-Bromo-N-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD27665260
Solid
5g
440.23
97%