missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-Bromo-N-(2-isopropylphenyl)benzenesulfonamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 849188-97-2
Fórmula molecular C15H16BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 354.26
Número MDL MFCD07708394
InChI Key SLTZHSVKHZETEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-n-2-propan-2-ylphenyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-2-isopropylphenyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-2-isopropyl-phenyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 4816741
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15496126 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H60953.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-11-2019
Añadir a la cesta
 
15486126 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H60953.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

849188-97-2
354.26
SLTZHSVKHZETEO-UHFFFAOYSA-N
4816741
C15H16BrNO2S
MFCD07708394
3-bromo-n-2-propan-2-ylphenyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-2-isopropylphenyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-2-isopropyl-phenyl-benzenesulfonamide

Especificaciones

250mg
849188-97-2
MFCD07708394
SLTZHSVKHZETEO-UHFFFAOYSA-N
4816741
97%
3-Bromo-N-(2-isopropylphenyl)benzenesulfonamide
C15H16BrNO2S
3-bromo-n-2-propan-2-ylphenyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-2-isopropylphenyl benzenesulfonamide, 3-bromo-n-2-isopropyl-phenyl-benzenesulfonamide
354.26
354.26