Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-N-(2-bromo-4-fluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64015.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448646
  • 160.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD27665243
Especificaciones
3-Bromo-N-(2-bromo-4-fluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD27665243
Solid
1g
477.07
97%