Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine, 98%
17.00€ - 66.60€
CAS 126717-59-7
Fórmula molecular C7H8BrNO
Molecular Weight (g/mol) 202.051
Número MDL MFCD03094943
InChI Key VWNXCCTWVAQAPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-methoxy-6-picoline, 3-bromo-6-methoxy-2-picoline, 3-bromo-6-methoxy-2-methyl-pyridine, 2-methoxy-5-bromo-6-picoline, 2-methyl-3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-6-methyl pyridine, 2-methoxy-5-bromo-6-methylpyridine, 5-bromo-2-methoxy-6-methylpyridine, 5-bromo-6-methyl-2-methoxypyridine, pyridine, 3-bromo-6-methoxy-2-methyl
PubChem CID 10798146
IUPAC Name 3-bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)OC)Br
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15498548 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61962.03
1g 17.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-07-2020
Añadir a la cesta
15408558 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61962.06
5g 66.60€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
126717-59-7
202.051
VWNXCCTWVAQAPL-UHFFFAOYSA-N
10798146
CC1=C(C=CC(=N1)OC)Br
C7H8BrNO
MFCD03094943
5-bromo-2-methoxy-6-picoline, 3-bromo-6-methoxy-2-picoline, 3-bromo-6-methoxy-2-methyl-pyridine, 2-methoxy-5-bromo-6-picoline, 2-methyl-3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-6-methyl pyridine, 2-methoxy-5-bromo-6-methylpyridine, 5-bromo-2-methoxy-6-methylpyridine, 5-bromo-6-methyl-2-methoxypyridine, pyridine, 3-bromo-6-methoxy-2-methyl
3-bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
Especificaciones
3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
1g
C7H8BrNO
5-bromo-2-methoxy-6-picoline, 3-bromo-6-methoxy-2-picoline, 3-bromo-6-methoxy-2-methyl-pyridine, 2-methoxy-5-bromo-6-picoline, 2-methyl-3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-6-methyl pyridine, 2-methoxy-5-bromo-6-methylpyridine, 5-bromo-2-methoxy-6-methylpyridine, 5-bromo-6-methyl-2-methoxypyridine, pyridine, 3-bromo-6-methoxy-2-methyl
CC1=C(C=CC(=N1)OC)Br
202.051
202.05
98%
Colorless
126717-59-7
MFCD03094943
VWNXCCTWVAQAPL-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
10798146
Liquid