missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 3-bromo-5-(trifluorometoxi)fenilacético, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7031366
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1092461-35-2
C9H6BrF3O3
299.04
MFCD11519378
PEBPBUMXKAQCGP-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, jrd
57367985
ácido 2-[3-bromo-5-(trifluorometoxi)fenil]acético
OC(=O)CC1=CC(OC(F)(F)F)=CC(Br)=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1092461-35-2
C9H6BrF3O3
299.04
MFCD11519378
PEBPBUMXKAQCGP-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, jrd
57367985
ácido 2-[3-bromo-5-(trifluorometoxi)fenil]acético
OC(=O)CC1=CC(OC(F)(F)F)=CC(Br)=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Aplicaciones
El ácido 3-bromo-5-(trifluorometoxi)fenilacético es un reactivo de laboratorio que se usa muy habitualmente.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.07
Porcentaje de pureza 96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'