Learn More
3-Bromo-5-metilpiridin-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2699919
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
17282-00-7
C6H7BrN2
187.04
MFCD00068231
NDPKXEWDWTZBDG-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-bromo-5-methylpyridine, 2-amino-3-bromo-5-picoline, 6-amino-5-bromo-3-picoline, 3-bromo-5-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-methyl-3-bromopyridine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-methyl, 3-bromo-5-methyl-pyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-methyl-2-pyridylamine, 3-bromo-5-methylpyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-methylpyridin-1-ium-2-amine
519380
3-bromo-5-metilpiridin-2-amina
CC1=CC(=C(N=C1)N)Br
17282-00-7
C6H7BrN2
187.04
MFCD00068231
NDPKXEWDWTZBDG-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-bromo-5-methylpyridine, 2-amino-3-bromo-5-picoline, 6-amino-5-bromo-3-picoline, 3-bromo-5-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-methyl-3-bromopyridine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-methyl, 3-bromo-5-methyl-pyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-methyl-2-pyridylamine, 3-bromo-5-methylpyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-methylpyridin-1-ium-2-amine
519380
3-bromo-5-metilpiridin-2-amina
CC1=CC(=C(N=C1)N)Br
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-methylpyridin-2-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 97%