Learn More
Ácido 3-bromo-5-yodobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
3-Bromo-5-iodobenzoic acid may be used in the preparation of the following:
Phenyl(3-bromo-5-iodo)benzoate. As starting reagent for the large-scale synthesis of the thromboxane receptor antagonist 3-{3-[2-(4-chlorobenzenesulfonamido)ethyl]-5-(4-fluorobenzyl)phenyl}propionic acid, via regioselective Heck cross-coupling reaction. Methyl 3-bromo-5-iodobenzoate. 3-Bromo-5-(triisopropylsilylethynyl)benzoic acid, via Sonogashira coupling reaction. Trifluoroacetophenone.This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido 3-bromo-5-yodobenzoico puede usarse en la preparación de lo siguiente: • Fenil(3-bromo-5-yodo)benzoato. • Como reactivo inicial para la síntesis a gran escala del antagonista del receptor de tromboxano ácido 3-{3-[2-(4-clorobencenosulfonamido)etil]-5-(4-fluorobencil)fenil} propiónico, mediante la reacción de acoplamiento cruzado regioselectivo de Heck. • Metil 3-bromo-5-yodobenzoato. • Ácido 3-bromo-5-(triisopropilsililetinil)benzoico, mediante la reacción de acoplamiento de Sonogashira. • Trifluoroacetofenona.
Solubilidad
soluble en metanol. Escasamente soluble (0,20 g/l) (25 °C), calc.
Notas
sensible a la luz. Proteja el producto de la luz. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
el ácido 3-bromo-5-yodobenzoico puede usarse en la preparación de lo siguiente: • Fenil(3-bromo-5-yodo)benzoato. • Como reactivo inicial para la síntesis a gran escala del antagonista del receptor de tromboxano ácido 3-{3-[2-(4-clorobencenosulfonamido)etil]-5-(4-fluorobencil)fenil} propiónico, mediante la reacción de acoplamiento cruzado regioselectivo de Heck. • Metil 3-bromo-5-yodobenzoato. • Ácido 3-bromo-5-(triisopropilsililetinil)benzoico, mediante la reacción de acoplamiento de Sonogashira. • Trifluoroacetofenona.
Solubilidad
soluble en metanol. Escasamente soluble (0,20 g/l) (25 °C), calc.
Notas
sensible a la luz. Proteja el producto de la luz. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-5-iodobenzoic acid |
Punto de fusión | 218°C to 221°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 3240837 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. Sparingly Soluble (0.20g/L) (25°C),Calc. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.92 |
Porcentaje de pureza | 97% |