Learn More
3-Bromo-5-fluorobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10843381
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
130723-13-6
C7H3BrF4
243
MFCD00042498
LIGBGEJPUQBLTG-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride, 1-bromo-3-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-fluorotrifluoromethylbenzene, 3-fluoro-5-trifluoromethyl bromobenzene, 5-fluoro-3-bromobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethylbromobenzene, 3-bromo-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 3-bromo-5-fluoro-trifluoromethylbenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro-5-trifluoromethyl
2736323
1-bromo-3-fluoro-5-(trifluorometilo)benceno
C1=C(C=C(C=C1F)Br)C(F)(F)F
130723-13-6
C7H3BrF4
243
MFCD00042498
LIGBGEJPUQBLTG-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride, 1-bromo-3-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-fluorotrifluoromethylbenzene, 3-fluoro-5-trifluoromethyl bromobenzene, 5-fluoro-3-bromobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethylbromobenzene, 3-bromo-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 3-bromo-5-fluoro-trifluoromethylbenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro-5-trifluoromethyl
2736323
1-bromo-3-fluoro-5-(trifluorometilo)benceno
C1=C(C=C(C=C1F)Br)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5100g/mL
Punto de ebullición 146°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 243
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.